Learn More
2-Metil-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510327
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
115-19-5
C5H8O
84.12
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
8258
2-metilbut-3-in-2-ol
CC(C)(C#C)O
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
115-19-5
C5H8O
84.12
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
8258
2-metilbut-3-in-2-ol
CC(C)(C#C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Punto de fusión 3.0°C
Color Marrón a blanco
Densidad 0.8608g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. tetrahydrofuran (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CC(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Índice Merck 15,6108
Gravedad específica 0.8608
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,cellosolve,,carbon tetrachloride,cyclohexanone,diethylene,glycol,ethyl acetate,kerosine,methyl ethyl,ketone,mineral spirits,monoethanolamine
Viscosidad 3.02 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.