Learn More
2-Metil-3-(2-furil)propenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080558
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
874-66-8
C8H8O2
136.15
MFCD00063240
ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
6210220
(E)-3-(furan-2-il)-2-metilprop-2-enal
CC(=CC1=CC=CO1)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
874-66-8
C8H8O2
136.15
MFCD00063240
ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
6210220
(E)-3-(furan-2-il)-2-metilprop-2-enal
CC(=CC1=CC=CO1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
Densidad 1.097
Punto de ebullición 280°C to 281°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.614
Cantidad 10 g
Beilstein 2438
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%