Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-3-(2-furyl)propenal, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A10125.30
Detalles adicionales : CAS : 874-66-8 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499372
  • 501.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
874-66-8
136.15
ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
6210220
CC(=CC1=CC=CO1)C=O
C8H8O2
MFCD00063240
2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
(E)-3-(furan-2-yl)-2-methylprop-2-enal
Especificación
2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
280°C to 281°C
874-66-8
MFCD00063240
2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
CC(=CC1=CC=CO1)C=O
136.15
136.15
>100°C (212°F)
250g
C8H8O2
2438
ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
(E)-3-(furan-2-yl)-2-methylprop-2-enal
6210220
97%