Learn More
2-Metil-2-propanotiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167385
12.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-66-1
C4H10S
90.18
MFCD00004857
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
6387
2-metilpropano-2-tiol
CC(C)(C)S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-66-1
C4H10S
90.18
MFCD00004857
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
6387
2-metilpropano-2-tiol
CC(C)(C)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-propanethiol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.1°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 62°C to 65°C
Temperatura de inflamación -24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSH
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 383
Índice Merck 15, 1582
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in liquid h2s,very soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.638 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-propanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.