Learn More
2-Metil-2-buteno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-160658
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
513-35-9
C5H10
70.14
MFCD00009276
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
10553
CHEBI:77916
2-methylbut-2-ene
CC=C(C)C
513-35-9
C5H10
70.14
MFCD00009276
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
10553
CHEBI:77916
2-methylbut-2-ene
CC=C(C)C
2-metil-2-buteno, +99 %, C5H10, número CAS-513-35-9, 1,1,2-trimetiletileno, 2-buteno, 2-metilo, 2-metil-2-buteno, 2-metilbuteno-2, 3-metil-2-buteno, amileno, beta-isoamileno, etileno, trimetilo, n-amileno, trimetiletileno, 250 ml, 99 % mín. (GC), 01, 211, de 35,0 °C a 38,0 °C, 100,0, 99,0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -134.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 35.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 211
Índice Merck 15, 601
Gravedad específica 0.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.