Learn More
2-Metil-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443857
108.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-85-4
C5H12O
88.15
MFCD00004478
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
6405
2-metilbutan-2-ol
CCC(C)(C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-85-4
C5H12O
88.15
MFCD00004478
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
6405
2-metilbutan-2-ol
CCC(C)(C)O
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-2-butanol se utiliza como disolvente en sabores, productos farmacéuticos, inhibidores de la corrosión, resinas, gomas, materiales de recubrimiento y en síntesis orgánica. Actúa como agente espumante (flotación de mineral), surfactante (recuperación de petróleo) y agente estabilizador. Además, se utiliza en ayudas al procesamiento.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, benceno, cloroformo, glicerol, aceites y acetona.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butanol
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.805 g/mL
Punto de ebullición 101°C to 103°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.405
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1361351
Índice Merck 14,7140
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,glycerol,oils and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido