Learn More
2-Metil-2,4-pentanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10772314
39.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-41-5
C6H14O2
118.18
MFCD00004547
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
7870
CHEBI:62995
2-metilpentano-2,4-diol
CC(CC(C)(C)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-41-5
C6H14O2
118.18
MFCD00004547
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
7870
CHEBI:62995
2-metilpentano-2,4-diol
CC(CC(C)(C)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2, 4-pentanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.9220g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Índice Merck 15, 4746
Gravedad específica 0.922
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viscosidad 36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido ligeramente viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-2,4-Pentanediol