Learn More
2-metil-1H-imidazol-4-carbotiamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698591
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
129486-91-5
C5H7N3S
141.192
MFCD03659724
MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
2796714
2-metil-1h-imidazol-5-carbotiamida
CC1=NC=C(N1)C(=S)N
129486-91-5
C5H7N3S
141.192
MFCD03659724
MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
2796714
2-metil-1h-imidazol-5-carbotiamida
CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.2
Porcentaje de pureza 97%