Learn More
2-Metil-1-piperidino-2-propanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10421673
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
6105-74-4
C9H20N2
156.27
MFCD05022423
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
2794702
2-metil-1-piperidin-1-ilpropan-2-amina
CC(C)(N)CN1CCCCC1
6105-74-4
C9H20N2
156.27
MFCD05022423
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
2794702
2-metil-1-piperidin-1-ilpropan-2-amina
CC(C)(N)CN1CCCCC1
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 97%