Learn More
Ácido 2-metil-1,5-difenil-1H-pirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698578
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
109812-64-8
C18H15NO2
277.323
MFCD01567220
DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
2735512
ácido 2-metil-1,5-difenilpirrol-3-carboxílico
CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
109812-64-8
C18H15NO2
277.323
MFCD01567220
DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
2735512
ácido 2-metil-1,5-difenilpirrol-3-carboxílico
CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 97%