Learn More
2-Metil-1,3-tiazol-4-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698566
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
174223-29-1
C5H6N2S2
158.237
MFCD00052167
DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
2744365
2-metil-1,3-tiazol-4-carbotioamida
CC1=NC(=CS1)C(=S)N
174223-29-1
C5H6N2S2
158.237
MFCD00052167
DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
2744365
2-metil-1,3-tiazol-4-carbotioamida
CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.25
Porcentaje de pureza 97%