Learn More
(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10006924
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
76632-23-0
C5H7NOS
129.177
KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
10582809
(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metanol
CC1=NC(=CS1)CO
76632-23-0
C5H7NOS
129.177
KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
10582809
(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metanol
CC1=NC(=CS1)CO
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.18
Porcentaje de pureza 97%