Learn More
Ácido 2-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391271
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
23062-17-1
C5H5NO3
127.099
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
539404
ácido 2-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico
CC1=NC(=CO1)C(=O)O
23062-17-1
C5H5NO3
127.099
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
539404
ácido 2-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico
CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%