Learn More
2-Metil-1,3-ditiano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11309211
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
6007-26-7
KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
22329
2-metil-1,3-ditiano
CC1SCCCS1
6007-26-7
KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
22329
2-metil-1,3-ditiano
CC1SCCCS1
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-dithiane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1200g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10S2
Cantidad 5 mL
Peso molecular (g/mol) 134.255
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.26
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido