Learn More
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulfonyl chloride, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC54703DE
Detalles adicionales : CAS : 21431-13-0 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001154
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificación
21431-13-0
247.711
2-methyl-benzothiazole-6-sulfonyl chloride, 2-methylbenzo d thiazole-6-sulfonyl chloride, chloro 2-methylbenzothiazol-6-yl sulfone, 2-methylbenzothiazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzothiazolesulfonyl chloride, 2-methyl, 1,3-benzothiazole-6-sulfonoyl chloride, 2-methyl
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-sulfonyl chloride
C8H6ClNO2S2
PMMBRDLKYRRHMI-UHFFFAOYSA-N
3583019
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificación
2-Methyl-1, 3-benzothiazole-6-sulfonyl chloride
5g
95%
2-methyl-benzothiazole-6-sulfonyl chloride, 2-methylbenzo d thiazole-6-sulfonyl chloride, chloro 2-methylbenzothiazol-6-yl sulfone, 2-methylbenzothiazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzothiazolesulfonyl chloride, 2-methyl, 1,3-benzothiazole-6-sulfonoyl chloride, 2-methyl
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
247.711
247.73
Amber Glass Bottle
21431-13-0
C8H6ClNO2S2
PMMBRDLKYRRHMI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-sulfonyl chloride
3583019
95%
Videos
SDS Documentación