Learn More
2-Metil-1,3-benzotiazol-5-amina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10787358
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13382-43-9
C8H8N2S
164.23
MFCD00226291
GPWQHYMVUZYWIK-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzo d thiazol-5-amine, 5-amino-2-methylbenzothiazole, 5-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolamine, 2-methyl-5-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazole-5-ylamine, 2-methyl-1,3-benzothiazol-5-ylamine, acmc-209v5w, cambridge id 5107842, 2-methylbenzothiazol-5-amine
36229
2-metil-1,3-benzotiazol-5-amina
CC1=NC2=CC(N)=CC=C2S1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13382-43-9
C8H8N2S
164.23
MFCD00226291
GPWQHYMVUZYWIK-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzo d thiazol-5-amine, 5-amino-2-methylbenzothiazole, 5-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolamine, 2-methyl-5-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazole-5-ylamine, 2-methyl-1,3-benzothiazol-5-ylamine, acmc-209v5w, cambridge id 5107842, 2-methylbenzothiazol-5-amine
36229
2-metil-1,3-benzotiazol-5-amina
CC1=NC2=CC(N)=CC=C2S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-benzothiazol-5-amine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 103.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.