Learn More
2-Metoxitiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498673
88.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16839-97-7
C5H6OS
114.16
MFCD00014526
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methoxy, 2-methoxy thiophene, 2-methoxy-thiophene, 2-methyloxy thiophene, pubchem12545, acmc-1bwzz, 2-methoxythiophene, ksc183i2f
85610
2-metoxitiofeno
COC1=CC=CS1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16839-97-7
C5H6OS
114.16
MFCD00014526
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methoxy, 2-methoxy thiophene, 2-methoxy-thiophene, 2-methyloxy thiophene, pubchem12545, acmc-1bwzz, 2-methoxythiophene, ksc183i2f
85610
2-metoxitiofeno
COC1=CC=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxythiophene
Densidad 1.13
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 106271
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 99%