Learn More
2-Metoxitetrahidropirano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15269626
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
6581-66-4
C6H12O2
116.16
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
2-methoxytetrahydropyran, tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran, pyran, 2-methoxy-tetrahydro, 2h-pyran,tetrahydro-2-methoxy, 2h-pyran, tetrahydro-2-methoxy, 2-methoxytetrahydro-2h-pyran, methoxytetrahydropyran, 2-methoxyoxan-3-yl, 5-17-03-00078 beilstein handbook reference
23057
2-metoxioxano
COC1CCCCO1
6581-66-4
C6H12O2
116.16
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
2-methoxytetrahydropyran, tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran, pyran, 2-methoxy-tetrahydro, 2h-pyran,tetrahydro-2-methoxy, 2h-pyran, tetrahydro-2-methoxy, 2-methoxytetrahydro-2h-pyran, methoxytetrahydropyran, 2-methoxyoxan-3-yl, 5-17-03-00078 beilstein handbook reference
23057
2-metoxioxano
COC1CCCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxytetrahydropyran
Densidad 0.9630g/mL
Punto de ebullición 128°C to 129°C
Temperatura de inflamación 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.963
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxytetrahydropyran, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.