Learn More
2-Methoxypyridine, 98%, Acros Organics
11.00€ - 49.50€
CAS 1628-89-3
Fórmula molecular C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006262
InChI Key IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
PubChem CID 74201
IUPAC Name 2-methoxypyridine
SMILES COC1=CC=CC=N1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10743393 SDS Ver documentos Acros Organics
126100050
5g Glass bottle 11.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
10773701 SDS Ver documentos Acros Organics
126100250
25g Glass bottle 19.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10021440 SDS Ver documentos Acros Organics
126101000
100g Glass bottle 49.50€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1628-89-3
109.13
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
74201
COC1=CC=CC=N1
C6H7NO
MFCD00006262
pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
2-methoxypyridine
Especificaciones
2-Methoxypyridine
32°C
Glass bottle
1.04
Colorless to Yellow
98%
97.5
97.5% min. (GC)
(C5H4N)OCH3
21, 44
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
COC1=CC=CC=N1
109.13
109.13
98%
1.0400g/mL
Authentic
1.5010 to 1.503
142°C
5g
1628-89-3
100.0
C6H7NO
MFCD00006262
pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypyridine
74201
Liquid
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.