Learn More
Ácido 2-metoxipiridina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2-Methoxypyridine-5-boronic acid is used in cosmetics, coatings candles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metoxipiridina-5-borónico se utiliza en cosméticos, revestimientos y velas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El ácido 2-metoxipiridina-5-borónico se utiliza en cosméticos, revestimientos y velas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxypyridine-5-boronic acid |
Punto de fusión | 132°C to 133°C |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 9119950 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.95 |
Porcentaje de pureza | 95% |