Learn More
Ácido 2-metoxipiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077476
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
762262-09-9
C6H8BNO3
152.94
MFCD07368877
DHQMUJSACXTPEA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypyridine-4-boronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 2-methoxypyridne-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-4-pyridinyl, 2-methoxypyridne-4-boronicacid, pubchem17079, acmc-209p2b
23546919
(2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
COC1=NC=CC(=C1)B(O)O
762262-09-9
C6H8BNO3
152.94
MFCD07368877
DHQMUJSACXTPEA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypyridine-4-boronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 2-methoxypyridne-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-4-pyridinyl, 2-methoxypyridne-4-boronicacid, pubchem17079, acmc-209p2b
23546919
(2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
COC1=NC=CC(=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 65.0°C to 70.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.95
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.