Learn More
Yoduro 2-metoxifenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 15405355
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 282727-20-2
Densidad 0.997
Fórmula molecular C7H7IOZn
Número MDL MFCD01311454
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Beilstein 9617135
Sensibilidad Air and light sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion anisole iodide
Clave InChI HVSQRTYLTSSOIV-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC=[C-]1.[Zn+]I
Nombre IUPAC yodozinc(1+); metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 299.416
PubChem CID 54707028
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.42