missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-metoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022430
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
93-25-4
C9H10O3
166.18
MFCD00004321
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
7134
ácido 2-(2-metoxifenil)acético
COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
93-25-4
C9H10O3
166.18
MFCD00004321
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
7134
ácido 2-(2-metoxifenil)acético
COC1=CC=CC=C1CC(O)=O

2-Methoxyphenylacetic acid is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 2-metoxifenilacético se utiliza como intermediario farmacéutico.

Solubilidad
Soluble en agua. También soluble en metanol, éter, etanol y acetona.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2047573
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in methanol,ether,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'