Learn More
2-Metoxietanol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Brand:  Fisher Chemical M/4100/PB17
Additional Details : CAS : 109-86-4 Peso : 2.41250kg Transport : UN number : 1188 Chem class : 3 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5L
 View more versions of this product
Product Code. 10050260
  • 125.00€ / 2.50 litro
En stock, listo para ser enviado: 6
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
109-86-4
76.095
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
8019
2-metoxietanol
C3H8O2
2867
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CHEBI:46790
COCCO
Specifications
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
124°C
-85°C
109-86-4
2867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
2-metoxietanol
8019
76.09g/mol
9.5mmHg at 25°C
Incolora
2.5L
C3H8O2
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
COCCO
76.095
CHEBI:46790
Líquido
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • 2-Methoxyethanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documents
Certificates