Learn More
2-Methoxyethanol, for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 149360025
Detalles adicionales : CAS : 109-86-4 Peso : 3.87500kg Transport : UN number : 1188 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 2.5L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418273
  • 102.90€ / 2.50 litro
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
109-86-4
76.095
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
8019
2-methoxyethanol
C3H8O2
MFCD00002867
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CHEBI:46790
COCCO
Especificaciones
0.001 meq/g max.
2-Methoxyethanol
38°C
1.402
0.1% Max. (Coulometric)
Undesignated
2.5L
C3H8O2
MFCD00002867
15, 6063
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethanol
8019
76.09
≥99.5%
0.0005 meq/g max.
0.9600g/mL
Glass bottle
0.96
124.0°C
-85.0°C
109-86-4
CH3OCH2CH2OH
01, 467
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
COCCO
76.095
CHEBI:46790
Liquid
Analysis
Videos
SDS Documentos