Learn More
2-Metoxietanol, 99,5+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523305
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
109-86-4
C3H8O2
76.09
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-metoxietanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.09
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-metoxietanol
COCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Alcalinidad 0.0005 meq/g max.
Acidez 0.001 meq/g max.
Punto de fusión -85.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 124.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.402
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 467
Índice Merck 15, 6063
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99.5+%
Grado Análisis
Forma física Líquido