Learn More
2-Metoxietanol, 99+ %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10616762
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-86-4
C3H8O2
76.09
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-metoxietanol
COCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-86-4
C3H8O2
76.09
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-metoxietanol
COCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Nombre de nota 99+%
Acidez 0.0008 meq/g max.
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.05 max. at 270nm, 0.05 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm, 0.15 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 0.4 max. at 230nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -85.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 124.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.402
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 467
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 6063
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido