Learn More
2-Metoxietanol, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758306
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
109-86-4
C3H8O2
76.09
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-metoxietanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.09
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-metoxietanol
COCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -85.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 124.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.402
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 6063
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido