Learn More
2-Metoxibencenotiol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-156733
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Frasco de vidrio
7217-59-6
C7H8OS
140.2
MFCD00004834
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
23642
2-metoxibencenotiol
COC1=CC=CC=C1S
7217-59-6
C7H8OS
140.2
MFCD00004834
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
23642
2-metoxibencenotiol
COC1=CC=CC=C1S
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxybenzenethiol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 225.0°C to 228.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4SH
Índice de refracción 1.5905 to 1.5925
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxybenzenethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.