Learn More
Ácido 2-metoxi-5-metilbencenoborónico, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Reactivo para reacciones de acoplamiento, preparación de inhibidores selectivos de quinazolinil-fenol de CHK1 como posibles antitumores y radioprotectores, arilación asimétrica catalizada por Rh de aldehídos, reacciones de hidroilación estereoselectiva y acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Reactivo para reacciones de acoplamiento, preparación de inhibidores selectivos de quinazolinil-fenol de CHK1 como posibles antitumores y radioprotectores, arilación asimétrica catalizada por Rh de aldehídos, reacciones de hidroilación estereoselectiva y acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-methylbenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 80°C to 84°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.99 |
Porcentaje de pureza | 95% |