missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metoxi-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024103
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
20265-35-4
C6H6N2O3
154.125
MFCD00023459
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
253219
2-metoxi-3-nitropiridina
COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
20265-35-4
C6H6N2O3
154.125
MFCD00023459
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
253219
2-metoxi-3-nitropiridina
COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-3-nitropyridine
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 1 g
Beilstein 138199
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'