Learn More
2-Mercaptopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Employed as a ligand in metal complexes. It can be used to coat porous media to purify plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como ligando en los complejos metálicos. Se puede utilizar para recubrir medios porosos para purificar el ADN plasmídico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Se emplea como ligando en los complejos metálicos. Se puede utilizar para recubrir medios porosos para purificar el ADN plasmídico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptopyridine |
Punto de fusión | 124°C to 130°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 105758 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.17 |
Porcentaje de pureza | 98% |