Learn More
2-Mercaptofenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586348
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1121-24-0
C6H6OS
126.18
MFCD00040447
VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
70718
2-sulfanilfenol
C1=CC=C(C(=C1)O)S
1121-24-0
C6H6OS
126.18
MFCD00040447
VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
70718
2-sulfanilfenol
C1=CC=C(C(=C1)O)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptophenol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20.0°C
Color Verde a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 40.0°C (300.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SHC6H4OH
Índice de refracción 1.6100 to 1.6120
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.22
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.