Learn More
Sulfuro de 2-mercaptoetilo, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440184
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
3570-55-6
C4H10S3
154.30
MFCD00004893
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
77117
2-(2-sulfanetilsulfanilo)etanetiol
SCCSCCS
3570-55-6
C4H10S3
154.30
MFCD00004893
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
77117
2-(2-sulfanetilsulfanilo)etanetiol
SCCSCCS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethyl sulfide
Punto de fusión -11.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1830g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HSCH2CH2)2S
Índice de refracción 1.594
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.183
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene,chloroform,,dioxane,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.32
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido