Learn More
2-Mercaptoetanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11985721
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-24-2
C2H6OS
78.13
MFCD00004890
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
1567
CHEBI:41218
OCCS
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-24-2
C2H6OS
78.13
MFCD00004890
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
1567
CHEBI:41218
OCCS
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
Punto de fusión -100.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 157.0°C to 158.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4990 to 1.5020
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,47
Fieser 01,643
Índice Merck 15,5936
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,soluble in acetone,miscible with most common organic solvents
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Viscosidad 3.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido