Learn More
2-Mercaptoetanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11442608
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
60-24-2
C2H6OS
78.13
MFCD00004890
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
1567
CHEBI:41218
OCCS
60-24-2
C2H6OS
78.13
MFCD00004890
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
1567
CHEBI:41218
OCCS
El 2-mercaptoetanol, número de CAS 60-24-2, se utiliza comúnmente como agente reductor en laboratorios y ofrece una variedad de aplicaciones como proteínas solubilizadoras.
Solubilizes proteins by reducing disulfide linkages2-Mercaptoethanol is used in the preparation of nano-graphene for cellular imaging and drug delivery as well as multifunctional polymeric micelle. It acts as a reducing agent used in electrophoresis, amino acid detection, and distinguishing ssDNA/dsDNA. It is also employed as a standard buffer. It is also used in the preparation of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Further, it is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease. It is utilized as a corrosion inhibitor and ore floatation agent. In biochemistry, it is useful to study the activity of the immune system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Solubiliza proteínas al reducir los enlaces de disulfuro. El 2-mercaptoetanol se utiliza en la preparación de nano-grafeno para la adquisición de imágenes celulares y la administración de fármacos, así como micela polimérica multifuncional. Actúa como agente de reducción utilizado en electroforesis, detección de amino ácidos y distinción de ADNmc/ADNbc. También se emplea como tampón estándar. Se utiliza también en la preparación de estabilizadores térmicos de PVC y como agente de transferencia de cadena en la fabricación de PVC. Además, se utiliza en algunos procedimientos de aislamiento de ARN para eliminar la ribonucleasa. Se utiliza como inhibidor de corrosión y agente de flotación de minerales. En bioquímica, resulta útil para estudiar la actividad del sistema inmunitario.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, benceno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y al calor. Incompatible con metales, ácidos fuertes, sales metálicas pesadas y agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
Punto de fusión -100°C
Densidad 1.114
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5
Cantidad 1000 g
Número UN UN2966
Beilstein 773648
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,5869
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
Nombre IUPAC 2-sulfaniletan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.