Learn More
Clorhidrato de 2-mercapto-4-metilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020995
25.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6959-66-6
C5H7ClN2S
162.635
MFCD00012783
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
2-mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2 1h-thione hydrochloride, 6-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hcl, 2 1h-pyrimidinethione, 4-methyl-, monohydrochloride, c5h6n2s.clh, 2-mercapto-4-methyl pyrimidine hydrochloride, pubchem21990, acmc-1b3ky
2723697
6-metil-1H-pirimidin-2-tiona; clorhidrato
CC1=CC=NC(=S)N1.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6959-66-6
C5H7ClN2S
162.635
MFCD00012783
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
2-mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2 1h-thione hydrochloride, 6-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hcl, 2 1h-pyrimidinethione, 4-methyl-, monohydrochloride, c5h6n2s.clh, 2-mercapto-4-methyl pyrimidine hydrochloride, pubchem21990, acmc-1b3ky
2723697
6-metil-1H-pirimidin-2-tiona; clorhidrato
CC1=CC=NC(=S)N1.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3691520
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.64
Porcentaje de pureza 99%