Learn More
Alfa Aesar™ Hidrato 2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate |
Punto de fusión | 213°C to 216°C |
Beilstein | 81330 |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |