Learn More
2-Mercapto-1-metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041260
110.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-56-0
C4H6N2S
114.17
MFCD00179321
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
1349907
CHEBI:50673
1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazole-2-thione
CN1C=CNC1=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-56-0
C4H6N2S
114.17
MFCD00179321
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
1349907
CHEBI:50673
1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazole-2-thione
CN1C=CNC1=S
2-mercapto-1-metilimidazol, CAS # 60-56-0, también conocido como metimazol, es un antagonista de la hormona tiroidea que se utiliza para estudiar el tratamiento de los trastornos tiroideos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El 2-mercapto-1-metilimidazol, también conocido como metimazol, es un medicamento antitiroideo
•El metimazol funciona inhibiendo la enzima peroxidasa tiroidea (TPO), que es responsable de sintetizar las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) de la tiroglobulina precursora
Aplicaciones
• El metimazol se ha utilizado en entornos de laboratorio para modelar la degeneración epitelial olfatoria
•Se puede utilizar para estudiar las interrupciones en el metabolismo del yoduro
• El metimazol se ha utilizado en estudios de farmacocinética en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Punto de fusión 140.0°C to 145.0°C
Color De crema a blanco
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 1% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 24,17
Índice Merck 15,6043
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.