Learn More
2-Mercapto-1-metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020959
44.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-56-0
C4H6N2S
114.17
MFCD00179321
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
1349907
CHEBI:50673
1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazole-2-thione
CN1C=CNC1=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60-56-0
C4H6N2S
114.17
MFCD00179321
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
1349907
CHEBI:50673
1-methyl-2,3-dihydro-1H-imidazole-2-thione
CN1C=CNC1=S
Possesses antioxidant properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Punto de fusión 144°C to 147°C
Punto de ebullición 280°C (decomposition)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Beilstein 108646
Índice Merck 14,5971
Información de solubilidad Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 98%