Learn More
2-Ketoglutaric acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 122861000
Detalles adicionales : CAS : 328-50-7 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10784251
  • 49.70€ / 100 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
328-50-7
146.098
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
51
2-oxopentanedioic acid
C5H6O5
MFCD00004165
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
CHEBI:30915
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
100g
0.2% max.
1% max. (105°C, 1 hr)
95% min. (c=10, H2O)
328-50-7
100.0
C5H6O5
MFCD00004165
01,531
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
146.098
CHEBI:30915
Crystalline Powder
2-Ketoglutaric acid
Authentic
Plastic bottle
White to Yellow
97.5
98%
HO2CCH2CH2COCO2H
03, 789
15, 5350
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-oxopentanedioic acid
51
146.1
≥97.5% (on anhydrous substance)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Ketoglutaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos