Learn More
Ácido 2-cetoglutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080589
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
328-50-7
C5H6O5
146.098
MFCD00004165
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
51
CHEBI:30915
ácido 2-oxopentanodioico
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
328-50-7
C5H6O5
146.098
MFCD00004165
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
51
CHEBI:30915
ácido 2-oxopentanodioico
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
2-Ketoglutaric acid is used as an intermediate in the kreb’s cycle catalyzed by glutamate dehydrogenase enzyme on glutamate. It is also used in dietary supplements to improve protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cetoglutárico se usa como intermedio en el ciclo de Krebs catalizado por la enzima glutamato deshidrogenasa en el glutamato. También se utiliza en los suplementos dietéticos para mejorar la síntesis de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar alejado del calor. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ketoglutaric acid
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1705689
Índice Merck 14,5303
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza 98%