Learn More
2-isopropilfenil isotiocianato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Isopropylphenyl isothiocyanate |
% mín. CAS | 95.0 |
Densidad | 1.0500g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95%+ |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3CH(CH3)C6H4NCS |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.27 |
Porcentaje de pureza | 95% |