Learn More
Isocianato de 2-isopropilfenilo, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4323262
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
56309-56-9
C10H11NO
161.21
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
91797
1-isocianato-2-propan-2-ilbenceno
CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
56309-56-9
C10H11NO
161.21
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
91797
1-isocianato-2-propan-2-ilbenceno
CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenyl isocyanate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 66.0°C to 67.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.019
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropylphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.