Learn More
2-Isopropilanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Description
2-Isopropylanisole is the startind material in thesynthesis of (±)-shonanyl methyl ether and (±)-ferruginyl methyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-isopropilanisol es el material de partida en la síntesis de éter metil (±)-shonanil y éter metil (±)-ferruginil.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El 2-isopropilanisol es el material de partida en la síntesis de éter metil (±)-shonanil y éter metil (±)-ferruginil.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Isopropylanisole |
Densidad | 0.936 |
Punto de ebullición | 198°C to 200°C |
Temperatura de inflamación | 86°C (187°F) |
Índice de refracción | 1.508 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.22 |
Porcentaje de pureza | 98% |