Learn More
2-Isopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022069
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
643-28-7
C9H13N
135.21
MFCD00007720
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
12561
CC(C)C1=CC=CC=C1N
643-28-7
C9H13N
135.21
MFCD00007720
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
12561
CC(C)C1=CC=CC=C1N
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1?-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-isopropilanilina se utiliza en la síntesis de un complejo de cinc coordinado con aminas sin color. Se estudiaron las reacciones de 1,1′-bis(hidroximetil)ferroceno con 2-isopropilanilina, en presencia de un catalizador [RuCl2(PPh3)3].
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylaniline
Densidad 0.966
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 25 g
Beilstein 636283
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-(propan-2-il)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%