Learn More
Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 2-isopropoxipiridina-3-borónico, 96 %
Catalog Number p-7033086
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
848243-25-4
C14H22BNO3
263.144
MFCD07366722
DLFPLUKZBSELRD-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-isopropoxypyridin-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-propan-2-yloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16590, 2-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-propan-2-yloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-methylethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
17750192
2-propan-2-iloxi-3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)OC(C)C
848243-25-4
C14H22BNO3
263.144
MFCD07366722
DLFPLUKZBSELRD-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-isopropoxypyridin-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-propan-2-yloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16590, 2-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-propan-2-yloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-methylethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
17750192
2-propan-2-iloxi-3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)OC(C)C
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-isopropoxipiridina-3-borónico se utiliza como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.15
Porcentaje de pureza 96%