Learn More
2-Isopropoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Isopropoxyphenol is a metabolite of propoxur. It was used as a target chemical in developing a method to measure the urinary phenolic metabolites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-isopropoxifenol es un metabolito del propoxur. Se utilizó como sustancia química diana en el desarrollo de un método para medir los metabolitos fenólicos urinarios
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El 2-isopropoxifenol es un metabolito del propoxur. Se utilizó como sustancia química diana en el desarrollo de un método para medir los metabolitos fenólicos urinarios
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Isopropoxyphenol |
Densidad | 1.032 |
Punto de ebullición | 100°C to 102°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
Índice de refracción | 1.515 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1937063 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |