Learn More
2-Isopropoxi-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-2690073
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
61676-62-8
C9H19BO3
186.06
MFCD00192241
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
5017741
4,4,5,5-tetrametilo-2-propan-2-iloxi-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
61676-62-8
C9H19BO3
186.06
MFCD00192241
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
5017741
4,4,5,5-tetrametilo-2-propan-2-iloxi-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9120g/mL
Punto de ebullición 73°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4080 to 1.41
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.912
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido