Learn More
2-Isocianatobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Isocyanatobenzonitrile |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CNC6H4NCO |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.13 |
Porcentaje de pureza | 95% |